Fontos dokumentumok
8.20350
Sigma-Aldrich
Tributyl citrate
greener alternative
for synthesis
Szinonimák:
Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
201-071-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
169-171 °C/1 hPa
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 184 °C
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCCCC)CC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1