Fontos dokumentumok
8.20233
Sigma-Aldrich
Sodium barbiturate
≥97%
Szinonimák:
Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3N2NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
224-507-3
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
for synthesis
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3