Fontos dokumentumok
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Szinonimák:
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5P(O)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
212-534-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 204 °C
sűrűség
1.40 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
399.2 °F
Lobbanási pont (C)
204 °C