Merck
522694
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-d7
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3COND(CD3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108.3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)