Fontos dokumentumok
1.03818
Supelco
1-Butylpyrrolidin-2-one
greener alternative
Szinonimák:
1-Butylpyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (GC)
termékcsalád
EMPLURA®
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.1% Alkalinity (as butylamine)
≤0.1% Water
szín
≤50, Hazen
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)CCCC
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNXZHVUCNYMNOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Butylpyrrolidin-2-one is a safer alternative to N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), N,N-Dimethylacetamide (DMA), Dimethyl sulfoxide (DMSO) and N,N-Dimethylformamide (DMF), which face increasing regulatory pressure. As opposed to NMP, DMF and DMA, 1-Butylpyrrolidin-2-one is not classified as developmentally reprotoxic.
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Benefits:
  • Excellent solvency power and water miscibility
  • High boiling point
  • High chemical and thermal stability
  • Not classified as a developmental[1]or geno-toxin
  • inherently bio-degradable
  • Lower volatility compared to NMP
  • Reliable alternative for REACH-restricted DMA, DMF, NMP
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1