Fontos dokumentumok
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Szinonimák:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H7Cl3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
222-182-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
hatékonyság
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
oldhatóság
0.01 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2