Fontos dokumentumok
8.16009
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(+)-Leucine, Leu
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-522-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
sűrűség
1.17 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300‑400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1