Fontos dokumentumok
8.43871
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
Szinonimák:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H6O2 · C2H4O)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111042
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>230 °C
mp
>200 °C
sűrűség
1.3 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)