Fontos dokumentumok
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
202-045-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.63 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
oldhatóság
insoluble 6.69 g/L
sűrűség
1.085 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup