Fontos dokumentumok
64074-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC guard Column, pkg of 3 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express Biphenyl Guard Column, pkg of 3 ea, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel hardware
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
a címkézés mértéke
7% carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
0.5 cm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
biphenyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
The Ascentis® Express biphenyl phase chemistry offers alternative selectivity for pharmaceutical analytes and drug metabolites that are not well retained or difficult to resolve on traditional alkyl (C18) and phenyl bonded phases. Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 ?m particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UHPLC users, as well as conventional HPLC users. Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.