Fontos dokumentumok
147834
Michler′s ketone
98%
Szinonimák:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone
Teszt
98%
Forma
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?