Összes fotó(1)
Key Documents
8.03269
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
Szinonimák:
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-453-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.017 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
505 °C
hatékonyság
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
oldhatóság
38 g/L
sűrűség
1.26 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)