Teszt
98%
Forma
solid
bp
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?