Fontos dokumentumok
8.01776
Sigma-Aldrich
Benzoin
for synthesis
Szinonimák:
Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-331-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 136 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
crystals
hatékonyság
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
344 °C/1023 hPa
mp
132-134 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 181 °C
oldhatóság
0.3 g/L
sűrűség
1.31 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2