1.30100
HY-LiTE® 2 Hygiene Monitoring System
For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications.
Szinonimák:
Luminometer, ATP meter, ATP monitor, ATP system
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
complies with DIN 10124
Minőségi szint
termékcsalád
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Each kit contains the following items, all packed inside a padded nylon carrying bag:
- HY-LiTE® 2 luminometer
- Battery holder (holds 4 sealed 1.5V alkaline batteries, size Mignon LR6 AA)
- AC mains power supply with country adapters for UK, EU, NA, and AU
- USB connection cable
- USB stick containing: TREND 2 data management software, User Manual, Safety Data Sheet, and Step-by-Step Guide.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Reliable and robust product
- Easy 5-buttons operation
- Half-automatic lid
- Temperature compensation
- Unique self-check of calibration
- Advanced data management using TREND 2 software
- Runs from AC mains or from standard AA batteries
Kapcsolódás
SKU 1.30100.0301 replaced by SKU 1.30100.0001
Related Content
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.