373210
BLT-1
≥95% (HPLC), solid, HDL receptor SR-BI inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, Block Lipid Transport-1, 2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20
About This Item
Javasolt termékek
product name
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Raldua, D., and Babin, P.J. 2007. Toxicol. Lett.175, 1.
Nieland, T.J.F., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 15422.
Peterson, R.T., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 12965.
WGK
WGK 3