Fontos dokumentumok
688225
Sigma-Aldrich
Caspase-1 Substrate VI, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-1 substrate.
Szinonimák:
Caspase-1 Substrate VI, Fluorogenic, Z-YVAD-AFC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H36F3N5O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
719.66
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~400 nm
λem ~505 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
Általános leírás
Fluorogenic ICE substrate. Reaction can be monitored by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore. AFC (7-amino-4-trifluoromethylcoumarin) based fluorometric substrates are superior to AMC (7-amino-4-methylcoumarin) substrates because released AFC has a greater Stoke′s shift than AMC. Excitation/emission maxima (nm) for AFC and AMC are 400/505 and 380/460, respectively.
Fluorogenic caspase-1 substrate. Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-1 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Jones, R.A., et al. 1998. Hepatology 27, 1632.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Walker, N.P., et al. 1994. Cell 78, 343.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1