Fontos dokumentumok
SCP0103
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Szinonimák:
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H40N5O11
Molekulatömeg:
754.76
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Terméknév
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥80%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)