219330
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535
The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, N-(2-Methyl-4-nitro)-2,4-dichlorosulfonamide, Wnt Pathway Inhibitor IX
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3