Fontos dokumentumok
681668
Sigma-Aldrich
Wnt Synergist, QS11
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor).
Szinonimák:
Wnt Synergist, QS11, QS11, Wnt Pathway Activator II, Wnt Pathway Activator II, QS11
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H33N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
567.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale amber
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]3(c4nc(nc(c4nc3)N[C@H](CO)Cc7ccccc7)Oc5cc6c(cc5)CCC6)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C36H33N5O2/c42-23-31(20-25-8-3-1-4-9-25)38-34-33-35(40-36(39-34)43-32-19-18-28-12-7-13-30(28)21-32)41(24-37-33)22-26-14-16-29(17-15-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-19,21,24,31,42H,7,12-13,20,22-23H2,(H,38,39,40)/t31-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOKZLKDGUQWMSX-HKBQPEDESA-N
Általános leírás
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor). Shown to synergize with Wnt-3a and specifically activate the canonical Wnt/β-catenin signaling pathway both in vitro (2-, 40-, and 200-fold increase of basal transcription activity by QS11, Wnt-3a, and QS11/Wnt-3a, respectively, in a Super(8X)TOPFlash reporter assay using HEK293 cells) and in vivo (in the induction of Xenopus embryonic axis duplication). Also reported to block the migration of AMAP1-overexpressing MDA-MB-231 cells (86% inhibition at 2.5 µM).
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Zhang, Q., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 7444.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2