Fontos dokumentumok
681664
Sigma-Aldrich
Wnt Agonist I in DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Wnt Agonist I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I in DMSO, Wnt Pathway Activator I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, potent, and selective activator of Wnt signaling that does not inhibit the activity of GSK-3β (IC50 >60 µM). Shown to mimic the effect of Wnt and induce β-catenin and TCF (T-cell fate)-dependent transcriptional activity (EC50 = 700 nM in HEK-293T cells). Reported to cause substantial head defects during Xenopus embryonic development. The solid form of this compound (Cat. No. 681665) is also available.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 25 mM (2 mg/228 µL) solution of Wnt Agonist I (Cat. No. 681665) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Egyéb megjegyzések
Liu, J., et al. 2005. Angew. Chem. Int. Ed.44, 1987.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3