Fontos dokumentumok
5.89580
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
99.8%, anhydrous
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
506104
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C