Merck
PHL89690
Glucoraphenin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4-Methylsulfinyl 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20KNO10S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
473.58
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\[S](=O)C)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+,25?;/m1./s1
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)