Fontos dokumentumok
RDD007
Sodium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Szinonimák:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.0%
form
powder
minőség
free-flowing
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst in the synthesis of non-ionic surfactants used for adhesive and detergent applications.
- As a component of phosphate buffer saline (PBS buffer) used in the study of glucose biosensor.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.