Fontos dokumentumok
487655
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Szinonimák:
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt, pNPP, 2Tris
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H28N3O12P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% Free-p-Nitrophenol
szín
off-white to pale yellow
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces a yellow soluble end product that can be read at 405 nm to 410 nm. Both kinetic and end point determinations can be performed.
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product that can be read at 405 nm to 410 nm.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3