566325
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35
The SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, also referenced under CAS 848193-72-6, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, (6 S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta[b]indole-6-carboxamide
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c([nH]c3c2CCCC[C@@H]3C(=O)N)cc1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3