Fontos dokumentumok
566313
Sigma-Aldrich
SIRT1 Activator II
The SIRT1 Activator II, also referenced under CAS 374922-43-7, modulates the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
SIRT1 Activator II, 3-(Benzenesulfonyl)-1-(4-fluorophenyl)pyrrolo[4,5-b]quinoxalin-2-amine , SIRT1 Activator II, CAY10602
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H15FN4O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1N2C(N)=C(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2N=C5C(C=CC=C5)=N4
InChI
1S/C22H15FN4O2S/c23-14-10-12-15(13-11-14)27-21(24)20(30(28,29)16-6-2-1-3-7-16)19-22(27)26-18-9-5-4-8-17(18)25-19/h1-13H,24H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSFVFDHRYKBBPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable pyrroloquinoxaline compound that acts as a reversible SIRT1 activator (10 µM causes ~2.3-fold fluorescent enhancement in a fluorescent assay using hrSIRT1) and enhances fat mobilization in fully differentiated 3T3L1 fibroblasts. Shown to inhibit LPS-induced TNF-α release in THP-1 cells by ~10-fold more potent than resveratrol (Cat. No. 554325).
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Lavu, S., et al. 2008. Nat. Rev. Drug Discov.7, 841.
Nayagam, V.M., et al. 2006. J. Biomol. Screen.11, 959.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2