346007
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II
Szinonimák:
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, 4-(3-(benzyloxy)phenyl)-2-(ethylsulfinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, Compound B
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3