Fontos dokumentumok
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
Szinonimák:
rH-Ras, WT
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Egyéb megjegyzések
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1