MABS2278
Anti-Oxidized phospholipid Antibody, clone EO6
Szinonimák:
OX-Phospholipid, Ox-PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E06, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt N/A kDa
observed mol wt ~200 kDa
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
all
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by ELISA with Oxidized Phosphatidylcholine-BSA (OxPC-BSA)
ELISA Analysis: A serial dilution of this antibody detected Oxidized-Phosphatidylcholine-BSA.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OxPL in Western Blotting applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28; Leibundgut, G., et al. (2013). J Lipid Res. 54(10)2815-30).
ELISA Analysis: A representative lot detected OxPL in ELISA applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Oxidized phospholipid in Immunohistochemistry applications (Yu, P., et al. (2018). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 38(1):26-39).
Radioimmunoassay: A representative lot detected OxPL in Radioimmunoassay applications (Horkko, S., et al. (1999). J Clin Invest. 103(1):117-28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2