557508
Ro-31-7549, Monohydrate
A cell permeable, reversible, selective protein kinase C (PKC) inhibitor (IC₅₀ = 158 nM for rat brain PKC) that acts at the ATP binding site of PKC.
Szinonimák:
Ro-31-7549, Monohydrate, 2-[1-3(Aminopropyl)indol-3-yl]-3(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, Acetate, Bisindolylmaleimide VIII, Acetate
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
red to red-orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([n](c4)C)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN)cccc3
InChI
1S/C24H22N4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQHKJRCFSLMWIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
rat brain PKC
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Turner, N.A., et al. 1996. J. Neurochem. 66, 2381.
Ozawa, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1749.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
WGK
WGK 1