Merck
539165
Proteasome Inhibitor Set II
The Proteasome Inhibitor Set II controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains 5 mg of ALLN (Cat. No. 208719), 100 μg each of Epoxomicin (Cat. No. 324800), and clasto-Lactacystin β-Lactone (Cat. No. 426102). Supplied with a data sheet.
Proteasomes are large multi-subunit protease complexes, which selectively degrade intracellular proteins. A protein marked for degradation is attached to multiple molecules of ubiquitin, a 76-amino acid protein, which escorts it for rapid hydrolysis, by the 26S proteasome. The proteolytic core of this complex consists of the 20S proteasome, which contains multiple peptidase activities and has a molecular mass of ~700 kDa. Recently several potent, cell-permeable proteasome inhibitors have been developed.
The Calbiochem brand offers a set that includes 3 proteasome inhibitors with varying inhibtory effects.
The table below outlines some of the physical and biological properties of these compounds.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
calpain 1, calpain 2
Secondary Target
cathepsin B, cathepsin L
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.