208772
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic
An internally quenched peptide substrate that is optimized for calpain-1 amino acid recognition motifs at the primed as well as the non-primed sides.
Szinonimák:
Calpain-1 Substrate II, Fluorogenic, H-E(EDANS)PLF~AERK(DABCYL)-OH
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
red
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~505 nm
λem ~335 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Calpain-1 Substrate
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Cuerrier, D., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 40632.
WGK
WGK 1