5.09522
ERW1041E
≥98% (HPLC), solid, TG2 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E, TG2 Inhibitor, TGM2 Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
11 μM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3N=C2)C(=O)NCC4CC(=NO4)Br
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
TGM2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Dafik, L., et al. 2012. PLoS One.7, e30642.
Watts, R.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7493.
WGK
WGK 3