616467
ZDON
≥98% (HPLC), powder, transglutaminase 2 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, Z-DON, 6-diazo-5-oxo-norleucine tetrapeptide, TG2 Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, A cell-permeable, peptide-based, irreversible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2; IC₅₀ = 150 nM for recombinant TG2). Reacts with the active site cysteine of TG2.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1