5.00667
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
EMPROVE® API
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Thiamine monophosphate chloride dihydrate, [Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt)], Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<1 Pa ( 50 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® API
Forma
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
135 °C (decomposition)
oldhatóság
176 g/L
sűrűség
1.53 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
670 kg/m3
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
Jogi információk
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.