5.00649
HMTase Inhibitor IX, MM-102
Szinonimák:
HMTase Inhibitor IX, MM-102, Histone Methyltransferase Inhibitor IX, MM102, ( S)-N-( bis(4-Fluorophenyl)methyl)-1-(2-(2-ethyl-2-isobutyramidobutanamido)-5-guanidinopentanamido)cyclopentanecarboxamide, TFA, Histone Methyltransferase Inhibitor IX, MM102, (S)-N-(bis(4-Fluorophenyl)methyl)-1-(2-(2-ethyl-2-isobutyramidobutanamido)-5-guanidinopentanamido)cyclopentanecarboxamide, TFA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
1 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WDR5
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2