AV32388
Anti-SIRT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
44 kDa
faj reaktivitás
horse, human, dog, rat, mouse
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIRT3(23410)
Általános leírás
Rabbit Anti-SIRT3 (AB2) antibody recognizes zebrafish, rabbit, human, rat, canine, and mouse SIRT3.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3