MABF244
Anti-PAR-1, clone ATAP2 Antibody
clone ATAP2, from mouse
Szinonimák:
Proteinase-activated receptor 1, PAR-1, Coagulation factor II receptor, Thrombin receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ATAP2, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... F2R(2149)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Par-1 in CHRF-288 and HEL cells (Hoxie, J. A., et al. (1993). J Biol Chem. 268(18):13756-13763.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Par-1 in human platelet membrane cell lysate (Brass, L. F., et al. (1992). J Biol Chem. 267(20):13795-13798.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Par-1 in CHRF-288 and HEL cells (Hoxie, J. A., et al. (1993). J Biol Chem. 268(18):13756-13763.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Par-1 in CHRF-288 cells (Brass, L. F., et al. (1994). J Biol Chem. 269(4):2943-2952.).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Par-1 in 10 µg of mouse lymph node tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1