Fontos dokumentumok
29683-U
Alumina KCl PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
NACRES:
SB.54
Javasolt termékek
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
leírás
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Paraméterek
-100-200 °C temperature
átlagos vastagság
10 μm
df
10 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
50 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Chloride-deactivated alumina phase
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
oszloptípus
capillary PLOT
Általános leírás
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons. Because this column is slightly less polar than Alumina Sulfate PLOT columns, it provides a different elution order pattern when alkane, alkene, and alkyne mixtures of light hydrocarbons are analyzed. It also provides excellent separation of many common fluorinated compounds, such as freons.
USP Code: None
Phase:
USP Code: None
Phase:
- Chloride-deactivated alumina
- -100 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?