SAB1411517
Anti-TRIM63 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FLJ32380, IRF, MURF1, MURF2, RNF28, SMRZ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 40.2 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TRIM63(84676)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MDYKSSLIQDGNPMENLEKQLICPICLEMFTKPVVILPCQHNLCRKCANDIFQAANPYWTSRGSSVSMSGGRFRCPTCRHEVIMDRHGVYGLQRNLLVENIIDIYKQECSSRPLQKGSHPMCKEHEDEKINIYCLTCEVPTCSMCKVFGIHKACEVAPLQSVFQGQKTELNNCISMLVAGNDRVQTIITQLEDSRRVTKENSHQVKEELSQKFDTLYAILDEKKSELLQRITQEQEKKLSFIEALIQQYQEQLDKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGHQ
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)