495620
Olomoucine
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Szinonimák:
Olomoucine
Teszt
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
p34cdk1/cyclin B
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mistelli, T., and Warren, G. 1995. J. Cell Sci. 108, 2715.
Glab, N., et al. 1994. FEBS Lett. 353, 207.
Veselý, J., et al. 1994. Eur. J. Biochem.224, 771.
WGK
WGK 3