MABT834
Anti-Galectin-9 Antibody, Neutralizing, clone 9S2-1
clone 9S2-1, from mouse
Szinonimák:
Galectin-9, Galectin-9, Neutralizing, Gal-9, Ecalectin, Tumor antigen HOM-HD-21
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9S2-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LGALS9(3965)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Galectin-9 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2