Fontos dokumentumok
493800
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor VI, NU1025
The PARP Inhibitor VI, NU1025, also referenced under CAS 90417-38-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
PARP Inhibitor VI, NU1025, 8-Hydroxy-2-methylquinazoline-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1[c](c2c(nc1C)c(ccc2)O)=O
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent inhibitor poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; IC50 = 0.40 µM). Has been shown to potentiate the cytotoxicity of the DNA-methylating agent MTIC [5-(3-N-methyltriazen-1-yl)-imidazole-4-carboxamide] and ionizing irradiation in murine L210 leukemia cells.
A potent poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor (IC50 = 400 nM) that potentiates the cytotoxicity of various DNA-active agents, including the DNA-methylating compound MTIC [5-(3-N-methyltriazen-1-yl)-imidazole-4-carboxamide], the DNA strand break-inducing drug temozolomide, topotecan, bleomycin, and ionizing radiation in murine L1210 leukemia cells, Chinese hamster ovary cells, and in a variety of human tumor cell lines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
PARP
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 0.4 µM against poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
This solution can be further diluted 1:100 in tissue culture medium before use.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Delaney, C.A., et al. 2000. Clin. Cancer Res.6, 2860.
Boulton, S., et al. 1999. Carcinogenesis20, 199.
Bowman, K.J., et al. 1998. Br. J. Cancer 78, 1269.
Griffin, R.J., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 5247.
Griffin, R.J., et al. 1996. Pharm. Sci. 2, 43.
Boulton, S., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 849.
Griffin, R.J., et al. 1995. Anticancer Drug Res. 10, 507.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3