Fontos dokumentumok
219475
Sigma-Aldrich
CENTA β-Lactamase Substrate
≥98% (TLC), powder, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
CENTA β-Lactamase Substrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H17N3O8S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
535.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.54
Terméknév
CENTA β-Lactamase Substrate, CENTA β-Lactamase Substrate, CAS 9073-60-3, is a chromogenic β-lactamase substrate for both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Minőségi szint
leírás
RTECS - OD2265000
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow
oldhatóság
25 mM phosphate buffer, pH 7.0: 2.5 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Chromogenic β-lactamase substrate for both gram-negative and gram-positive bacteria that is comparable to other chromogens (PADAC Substrate and nitrocefin). Hydrolysis of the beta-lactam ring causes a color change from light yellow (λmax: 340 nm) to chrome yellow (λmax: 405 nm). Relatively unaffected by commonly used microbiological media and human serum. Stable in H2O and in the presence of cysteine, mercaptoethanol and dimercaptopropanol.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Jones, R.N., et al. 1982. J. Clin. Microbiol.15, 954.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3