Merck
SML3623
Sigma-Aldrich
DSRM-3716
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Iodoisoquinoline, DSRM 3716, DSRM3716
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
, yellow to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Ic1c2c(cncc2)ccc1
Biokémiai/fiziológiai hatások
DSRM-3716 is a potent and selective SARM1 NADase inhibitor (NAD+ hydrolysis IC50 = 75 nM using recombinant SARM1 SAM-TIR construct) that recapitulates the SARM1-/- phenotype and protects axons from degeneration induced by axotomy (EC50 = 2.1/1.9 µM by fragmentation/NfL release using mouse DRG neurons; 81/88% protection by 1/3 µM DSRM-3716 using human iPSC-derived motor neurons) or mitochondrial dysfunction (3-30 µM DSRM-3716 against 25 µM rotenone-induced injury; mouse DRG neurons). Mechanistically, DSRM-3716 undergoes base exchange with the nicotinamide (NAM) moiety of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) to yield the bona fide inhibitor 1AD.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structural basis of SARM1 activation, substrate recognition, and inhibition by small molecules.
Shi Y, et al.
Molecular Cell, 82, 1643-1659 (2022)