Fontos dokumentumok
D8446
P7C3
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,6-Dibromo-a-[(phenylamino)methyl]-9H-carbazole-9-ethanol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 34 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CNc1ccccc1)Cn2c3ccc(Br)cc3c4cc(Br)ccc24
InChI
1S/C21H18Br2N2O/c22-14-6-8-20-18(10-14)19-11-15(23)7-9-21(19)25(20)13-17(26)12-24-16-4-2-1-3-5-16/h1-11,17,24,26H,12-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZHHRERIIVOATI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Degeneration of the hippocampus is an early manifestation of Alzheimer′s disease. P7C3 promotes neurogenesis in the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus, the site of normal neurogenesis in adult mammals, making it an important lead compound in development of new Alzheimer′s treatments.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)