Fontos dokumentumok
324744-M
Sigma-Aldrich
Elastase Inhibitor II
The Elastase Inhibitor II controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Elastase Inhibitor II, HNE Inhibitor, MeOSuc-AAPA-CMK, MSACK
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H31ClN4O7
Molekulatömeg:
474.94
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent inhibitor of human neutrophil elastase (HNE).The inhibition results from cross-linking of catalytic residues His57 and Ser195 in the HNE in the presence of this inhibitor.
A potent irreversible inhibitor of human neutrophil elastase (HNE). Inhibition results from cross-linking of the catalytic residues His57 and Ser195.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Human neutrophil elastase (HNE)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Ala-CMK
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Navia, M.A., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 7.
Williams, H.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 17178.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1