Fontos dokumentumok
A0231
AS 604850
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI3Kγ inhibitor
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)\C=C3/SC(=O)NC3=O
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRLVNYDXMUGOFI-YWEYNIOJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology