Fontos dokumentumok
SML3143
Sigma-Aldrich
CIGB-300 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
CIGB-325 trifluoroacetate, H-GRKKRRQRRRPPQ-βA-CWMSPRHLGTC-NH2 trifluoroacetate (βA = β-alanine; C15-C25 disulfide), H-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Pro-Gln-βAla-Cys-Trp-Met-Ser-Pro-Arg-His-Leu-Gly-Thr-Cys-NH2 trifluoroacetate (Cys15-Cys25 disulfide), P15-Tat trifluoroacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C127H216N54O29S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
3059.61
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
film
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
CIGB-300 (P15-Tat) is a substrate-competitive casein kinase 2 inhibitor (CK2, CKII) composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 48-60) N-terminal to a disulfide-bridged cyclic substrate peptide that inhibits against CK2-mediated substrate HPV-16 E7 phosphorylation in vitro. CIGB-300 exhibits cytotoxic effect in various cancer cultures (IC50 from 20 to 182 μM) via apoptosis induction and effectively inhibits TC-1 tumor growth in mice in vivo (48 μmol/200 μL/mouse via daily intratumoral injection).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)